Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Low-Form Color-Comparison Tubes
Shadowless bottom construction allows for viewing with undistorted light
342.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11848512
|
DWK Life Sciences
45310-50100 |
100 mL | 50 and 100 mL |
342.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Shadowless bottom construction allows for viewing with undistorted light
- Rings and legend are durable white ceramic enamel
- Rings coincide with specific volumes of liquid
- Matched or unmatched sets of 50 and 100mL
- Glass, nonsterile, autoclavable
Order Info
Graduated ring scale of any of the six tubes will not vary by more than 3mm from that of any other tube within the set.
Specifica
Borosilicate Glass |