Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ M3 Pleat-Style Face Masks
Pleat-style mask available with earloops or soft ties. Suggested for use in ISO Class 3 and higher cleanroom environments.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 62452
220.73 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
Le mascherine per camere bianche Kimtech™ M3 offrono un elevato livello di comfort e protezione del processo nelle camere bianche di classe ISO 3 o superiore e sono corredate da informazioni tecniche di supporto alla conformità. Ideali per: l'uso in camere bianche di classe ISO 3 o superiore; fornire una protezione avanzata dei processi e contribuire a ridurre i possibili rischi di contaminazione; offrire un maggior grado di comfort rispetto ai modelli pieghettati tradizionali grazie a caratteristiche di indossabilità flessibili. Fabbricate in impianti approvati dall'FDA. La confezione contiene mascherina non sterile pieghettata da 23 cm colore bianco, con lacci; priva di silicone e di lattice. 10 buste x 50 mascherine viso univ. non sterili con lacci, pieghettate, bianco, 23 cm (tot. 500)
- Mascherina per il viso pieghettata con lacci Kimtech™ M3 62452, colore bianco, 23 cm (largh.), 10 x 50 mascherine (totale 500)
- Eccellente efficienza filtrante su particelle e batteri per evitare la contaminazione.
- Strato esterno in politilene a basso rilascio di fibre.
- Senza lattice e silicone.
- Per l'uso in camere bianche di classe ISO 3 o superiore.
Specifications
Cleanroom Face Mask | |
Ties | |
Standard | |
Pleated | |
Single-use | |
Semiconductor, Disk Drive, Data Storage, Integrated Circuits | |
62452 | |
KimTech™ M3 | |
23 cm |
White | |
Polyethylene | |
Non-sterile | |
Class 1 (ISO 3) | |
99.5% (PFE), 98.7% (BFE) | |
Yes | |
0.1 μm (PFE), 3 μm (BFE) | |
9.1 in. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.