Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ M3 Pleat-Style Face Masks
Pleat-style mask available with earloops or soft ties. Suggested for use in ISO Class 3 and higher cleanroom environments.
307.00€ - 370.00€
Specifica
Product Type | Cleanroom Face Mask |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Polyethylene |
Size | Standard |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Fastening Type | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Fastening Type | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11742473
|
Kimberly-Clark Professional™
62465 |
Earloops | 18 cm | 7.1 in. |
370.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11348031
|
Kimberly-Clark Professional™
62452 |
Ties | 23 cm | 9.1 in. |
307.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Inner facing made of white BiCoSof™
- Nose piece made from fully enclosed, soft, malleable aluminum
- Outer facing made from clear polyethylene apertured film
Specifica
Cleanroom Face Mask | |
Polyethylene | |
Non-sterile | |
Class 1 (ISO 3) | |
99.5% (PFE), 98.7% (BFE) | |
Yes |
White | |
Standard | |
Pleated | |
Single-use | |
Semiconductor, Disk Drive, Data Storage, Integrated Circuits | |
0.1 μm (PFE), 3 μm (BFE) |