Learn More
Kimberly-Clark™ Panni specialisti Kimtech
Questi panni di colore azzurro sono confezionati nel sistema mobile BRAG™
205.00€ - 540.00€
Specifica
Product Type | Salviette per processo |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Da utilizzare con (applicazione) | Una gamma di panni ad alte prestazioni, disponibili in diverse varianti per attività specifiche in aree controllate come i trasporti, la sanità e la produzione |
Codice del prodotto | Marca | Strato | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Strato | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10748444
|
Kimberly-Clark™
7643 |
A 1 velo | Bianco | 38 x 34 cm (15 x 13.4 in.) |
540.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10531163
|
Kimberly-Clark™
7644 |
A 2 veli | Blu | 30.7 x 42.6 cm (12.1 x 16.8 in.) |
205.00€
pezzi 160 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
- Perfetti per l'impiego ripetuto con solventi e agenti chimici
- Confezionati nel sistema mobile BRAG™
Specifica
Salviette per processo | |
Polipropilene | |
Una gamma di panni ad alte prestazioni, disponibili in diverse varianti per attività specifiche in aree controllate come i trasporti, la sanità e la produzione |
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark™ Panni specialisti Kimtech