Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Purification Systems
The KingFisher Apex Purification System is a versatile and user-friendly instrument that uses magnetic particle processing to automate the purification or isolation of DNA, RNA, proteins, and cells from virtually any source.
Marca:  Thermo Scientific™ 5400920
Codice prodotto. 16502452
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The KingFisher Apex Purification System is a versatile and user-friendly instrument that uses magnetic particle processing to automate the purification or isolation of DNA, RNA, proteins, and cells from virtually any source. It moves magnetic beads, not liquids, through the main steps of sample preparation: bind, wash, and elute. This process provides excellent quality, reproducible results, and reduces hands-on time for sample processing.
  • User-friendly high throughput sample purification system for automating DNA/RNA, protein and cell purification
  • Provides versatile and high-speed purification with reproducible results
  • Easy to use interface with touch screen empowering the user to control all details of the application and purification process
  • BindIx PC Software for added convenience
  • Extensive selection of validated protocols for different type of applications
  • Cloud library for quick protocol retrieval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Purification Systems > KingFisher Apex instrument; Head:96 Combi