Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di purificazione KingFisher™ Duo Prime
Questo strumento di purificazione compatto offre alta qualità nella resa di acidi nucleici (DNA/RNA) e proteine, con un'eccellente riproducibilità e una riduzione dei tempi di interazione.
Marca: Thermo Scientific™ 5400110
Descrizione
Possibilità di estrarre elevate quantità di acidi nucleici di qualità da un'ampia varietà di materiali di partenza con il sistema di purificazione Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime. Questo strumento compatto è la soluzione ideale per i laboratori che richiedono la purificazione degli acidi nucleici, e può essere facilmente modificato per l'utilizzo in proteomica e isolamento cellulare. Offre un'eccellente riproducibilità con tempo minimo di preparazione, e ha un ingombro ridotto in laboratorio. Le nuove funzioni, compresa una lampada UV per semplificare la decontaminazione e il lettore opzionale di codice a barre, migliorano l'utilizzo.
Caratteristiche del sistema KingFisher Duo Prime
- Isola DNA, RNA e proteine da un'ampia varietà di materiali di partenza inclusi fluidi corporei senza cellule, sangue, batteri, colture cellulari, tessuti e campioni vegetali; con volumi fino a 5 ml
- La tecnologia automatizzata basata su sfere magnetiche, inclusa in tutti i sistemi KingFisher, consente un eccellente recupero di campioni con grande efficienza e riproducibilità
- La lampada UV incorporata garantisce una facile ed efficace decontaminazione
- Il lettore di codici a barre opzionale consente agli utenti di monitorare i campioni direttamente nel software interno
- L'uso con i protocolli e kit di isolamento di DNA puro e RNA KingFisher consente di creare una soluzione completa e di facile utilizzo, oppure è possibile personalizzare la soluzione con il software Thermo Scientific™ BindIt™ per creare i propri protocolli
- Disponibile in otto lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, giapponese, russo e portoghese
Funzionamento con il software BindIt
- I protocolli possono essere modificati o sviluppati, nonché importati direttamente nello strumento tramite PC o mediante un dispositivo di memoria USB
- Possibilità di salvare i file di registro delle analisi singolarmente, fornendo tracciabilità e gestione completa dei dati
- Sistema flessibile, rapido e in formato compatto per diverse applicazioni
Consigliato per: Isolamento di DNA e RNA da vari materiali di partenza, applicazioni proteomiche, isolamento cellulare
Specifica
Piastra 96 DW da 50 a 1000 µl, piastra 24 DW da 200 a 5000 µl, striscia di eluizione da 30 a 130 µl | |
≥95% | |
Display LCD a colori | |
Isolamento di DNA e RNA da vari materiali di partenza, applicazioni proteomiche, isolamento cellulare | |
ca. >1 µm | |
Each | |
12 pin o 6 pin | |
8 W | |
Piastra di microtitolazione 96 Deepwell (95040450); piastra KingFisher Flex 24 Deepwell (95040470) | |
18.1 in | |
13.4 in | |
37.5 libbre | |
15.7 in |
KingFisher Duo Prime | |
Da 4 a 75°C in RT (striscia di eluizione) | |
Design speciale, formato 1x12 | |
Da 10 a 75°C in RT (fila A della piastra) | |
USB | |
Fino a 12 (testa magnetica 12 pin); fino a 6 (testa magnetica 6 pin) | |
Fino a 16 ore | |
Spazio per circa 200 protocolli | |
Utilizzo di un PC o di una memoria USB | |
46 cm | |
34 cm | |
17 kg | |
40 cm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
706-81792 | Certificato di conformità | 28/01/2025 | 5400110 |
706-81791 | Certificato di conformità | 28/01/2025 | 5400110 |
706-81793 | Certificato di conformità | 28/01/2025 | 5400110 |
706-81799 | Certificato di conformità | 28/01/2025 | 5400110 |
706-81798 | Certificato di conformità | 28/01/2025 | 5400110 |