Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03051937
Codice prodotto. 10264621
  • 539.54€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 21-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For the determination of nitrogen in organic compounds
  • With center neck
  • With conical joint and inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
100 mL
NS 19/26
10/Pk.
Borosilicate Glass (3.3)
60 mm