Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
547.00€ - 1090.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10315361
|
Lenz Laborglasintrumente
03052949 |
250 mL |
698.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10264621
|
Lenz Laborglasintrumente
03051937 |
100 mL |
570.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10420323
|
Lenz Laborglasintrumente
03052964 |
750 mL |
885.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10570112
|
Lenz Laborglasintrumente
03051928 |
50 mL |
547.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10604392
|
Lenz Laborglasintrumente
03052970 |
1 L |
1090.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- For the determination of nitrogen in organic compounds
- With center neck
- With conical joint and inscription label
- Material: DURAN™
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
10/Pk. |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Flasks