Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Brand 3mm NMR Tubes
Each tube meets rigid specifications for wall thickness, variation and camber so as to assure precise measurements and reproducibility.
261.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.11 in. |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Materiale chiusura | Polyethylene |
Tipo di chiusura | Compression-fit |
Diametro (sistema metrico) esterno | 3 mm |
Codice del prodotto | Marca | Curvatura (sistema imperiale) | Concentricità (sistema imperiale) | Forza del campo | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Curvatura (sistema imperiale) | Concentricità (sistema imperiale) | Forza del campo | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11883133
|
DWK Life Sciences
897840-0000 |
±0.00025 in. | ±0.0005 in. | 600 to 800MHz | 7 in. |
261.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 04-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Precision-manufactured tubes designed for use in high-resolution NMR spectroscopy that characterizes organic molecules through measurement of the resonant frequencies of atomic nuclei. Research applications include analysis of polymer structures and organic solutions.
- Made from Type I borosilicate glass
- Wall thickness: 0.01118 in. (0.28cm)
- Wall variation and camber depend, in part, on tube length
- All sample tubes come with plastic compression-fit caps and sandblasted marking spots
Specifica
0.11 in. | |
Polyethylene | |
3 mm | |
2.4 mm | |
Cap | |
0.011 in. |
Borosilicate Glass | |
Compression-fit | |
0.094 in. | |
Research applications include analysis of polymer structures and organic solutions | |
Cylindrical | |
0.28 mm |