missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Provette per centrifuga riutilizzabili a resistenza elevata Kontes™ KIMAX™

Chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength

Marca:  DWK Life Sciences 45310-50100

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18900kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11875824

  • 256.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength

  • Made of KIMAX Type 1, Class B, borosilicate glass
  • Can be centrifuged up to 13,100xG with rubber adapter sleeve
  • Withstand temperatures up to 300°C

Specifica

Specifica

ASTM E438
Reusable
106 mm
24 mm
13100 xG
30 mL
Vetro borosilicato
1.01 oz.
Centrifuge Tube
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali