Learn More
DWK Life Sciences Provette per centrifuga riutilizzabili a resistenza elevata Kontes™ KIMAX™
Chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength
78.45€ - 368.00€
Specifica
Monouso | No |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass, Screw Thread |
RCF max | 13,100 x g |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17885042
|
DWK Life Sciences
45600-15 |
18 mm | 15 mL | 102 mm | Borosilicate Glass |
235.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11736923
|
DWK Life Sciences
45600-30 |
24 mm | 30 mL | 106 mm | Borosilicate Glass, Screw Thread |
368.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11844005
|
DWK Life Sciences
45500-15 |
18 mm | 15 mL | 102 mm | Vetro borosilicato |
78.45€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11875824
|
DWK Life Sciences
45310-50100 |
24 mm | 30 mL | 106 mm | Vetro borosilicato |
256.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength
- Realizzate in vetro borosilicato KIMAX di tipo 1, classe B
- Centrifugabili fino a 13,100 xG con manicotto adattatore in gomma
- Resistono a temperature fino a 300°C
Specifica
No | |
Borosilicate Glass, Screw Thread | |
13,100 x g |