Learn More
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer Solution, HEPES-buffered
Standard physiological buffer that is suitable for various calcium imaging experiments. It is also used as a preserving agent.
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J67795.AP
123.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15428779
  • 123.62€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Standard physiological buffer that is suitable for various calcium imaging experiments. It is also used as a preserving agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Krebs-Ringer Solution
500 mL
Not miscible or difficult to mix in water.
Liquid
Plastic bottle
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM16L557 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/01/2025 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
Numero di lottoZ14K534 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/01/2025 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
Numero di lottoX29K520 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
Numero di lottoX01K545 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/11/2024 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
Numero di lottoW06K546 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/09/2024 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer Solution, HEPES-buffered > 500mL