Descrizione
A potent inhibitor of inositol monophophatase; stable to hydrolysis. Induces autophagy in COS-7 cells independently of mTOR inhibition.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-690, 330 |
Quantità | 10 mg |
Peso formulazione | 298.13 |
Percent Purity | >98% |
Titolo del prodotto
L-690,330, Tocris Bioscience™ >