Learn More
Tocris Bioscience™ L-755,507
Very potent and selective β3 partial agonist
304.00€ - 1185.00€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
Product Type | L-755,507 |
Peso molecolare | 584.73 |
Inibitori | L-755,507 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18790878
|
Tocris Bioscience™
2197/10 |
10 mg |
304.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18075602
|
Tocris Bioscience™
2197/50 |
50 mg |
1185.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potent β3-adrenergic receptor partial agonist > 1000-fold selective over β1- and β2-adrenoceptors (EC50 values are 0.43, 580 and > 10000 nM for activation of cloned human β3-, β1- and β2-adrenoceptors respectively). Stimulates lipolysis in rhesus adipocytes in vitro (EC50 = 3.9 nM). Enhances CRISPR-mediated homology-directed repair (HDR) efficiency 2-3-fold for large fragments and ∽9-fold for point mutations, in human induced pluripotent stem cells (iPSCs).Specifica
>98% | |
L-755,507 | |
584.73 | |
L-755,507 |
For Research Use Only