Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Arginine, 98+% Codice prodotto.: 11498850
Thermo Scientific Chemicals L-Arginine, 98+%
Codice prodotto. 11498850
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Codice prodotto. 11498850
Marca: Thermo Scientific Chemicals A15738.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
L-Arginine is used for heart and blood vessel conditions which includes congestive heart failure (CHF), chest pain, high blood pressure and coronary artery disease. It plays a vital role in the treatment of cardiovascular disease due to it being antiatherogenic, anti-ischemic, antiplatelet and antithrombotic. It acts as a growth stimulant and is involved in the treatment of erectile dysfunction in men. It is an important ingredient of tooth paste which provides effective relief for sensitive teeth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
Notes
Air sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-79-3
Formula molecolare C6H14N4O2
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD00002635
InChI Key ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arginine
Punto di fusione 226°C (decomposition)
Intervallo percentuale saggio 98+%
Beilstein 1725413
Indice di Merck 14,780
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
IUPAC Name 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
Quantità 25 g
Peso formulazione 174.2
Optical Rotation +26° (c=1.6 in 6N HCl)
Sensibilità Air Sensitive
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0457934 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2024 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Numero di lottoA0450359 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2024 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Numero di lottoN14J069 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Numero di lottoS06J008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Numero di lottoN14J067 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Arginine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L-Arginine
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals L-Arginine, 98+% >