Learn More
L-Ascorbic Acid, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11458952
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
L-Ascorbic Acid, 99+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-81-7
Formula molecolare C6H8O6
Numero MDL 64328
Specifica
Punto di fusione 190°C
Colore White
pH 2.1 to 2.6
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 100 g
Peso formulazione 176.13g/mol
Forma fisica Solid
Titolo del prodotto
L-Ascorbic Acid, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >