Learn More
L-Ascorbic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Descrizione
C6H8O6, CAS Number-50-81-7, 500g, White, 176.13g/mol, 190 deg.C, 64328, Plastic powder jar, 2.1 to 2.6, Solid
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 190°C |
Colore | White |
pH | 2.1 to 2.6 |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 176.13g/mol |
Forma fisica | Solid |
Titolo del prodotto
L-Ascorbic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >