Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartic acid, 98+%
Descrizione
L-Aspartic acid is used in enzyme active centers, as well as in maintaining the solubility and ionic character of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Aspartic acid is used in enzyme active centers, as well as in maintaining the solubility and ionic character of proteins.
Solubility
Soluble in water(4.5g/L).
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Aspartic acid |
Punto di fusione | >300°C (decomposition) |
Beilstein | 1723530 |
Indice di Merck | 14,840 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water(4.5g/L). |
Densità | 1.66 |
IUPAC Name | (2S)-2-aminobutanedioic acid |
Quantità | 5000 g |
Odore | Odorless |
Peso formulazione | 133.1 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461907 | Certificato di analisi | 23/08/2024 | A13520.30,A13520.0I,A13520.0B |
A0446963 | Certificato di analisi | 15/03/2024 | A13520.30,A13520.0I,A13520.0B |
A0442008 | Certificato di analisi | 13/10/2022 | A13520-22,A13520.30,A13520.0I,A13520.0B |
10239710 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A13520-22,A13520.30,A13520.0I,A13520.0B |
10239840 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A13520-22,A13520.30,A13520.0I,A13520.0B |