Learn More
L-Aspartic acid, 99%, low metals content, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11319478
L-Aspartic acid, 99%, low metals content, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11319478
100 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 11319478
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043317.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
L-Aspartic acid is used as a component of parenteral and enteral nutrition and as a pharmaceutical ingredient. it is used for cell culture and in manufacturing processes. It is widely utilized for mineral supplementation in the salt form.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-84-8
Formula molecolare C4H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 133.10
Numero MDL MFCD00002616
InChI Key CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC Name (2S)-2-aminobutanedioic acid
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico L-Aspartic acid
Punto di fusione >300°C (decomposition)
Nota nome Low metals content
Beilstein 1723530
Indice di Merck 14,840
Informazioni di solubilità Soluble in water(4.5g/L).
Densità 1.66 g/mL
Quantità 100 g
Odore Odorless
Peso formulazione 133.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM31L559 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2025 Catalog Number043317.36,043317.22
Numero di lottoR06K055 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/05/2024 Catalog Number043317.36,043317.22
Numero di lottoN29K008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/04/2024 Catalog Number043317.36,043317.22
Numero di lottoX31J017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/11/2023 Catalog Number043317.36,043317.22
Numero di lottoY28I004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2022 Catalog Number043317.36,043317.22
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
L-Aspartic acid, 99%, low metals content, Thermo Scientific Chemicals >