Learn More
L-Dehydroascorbic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
50.37€ - 489.00€
Identificatori chimici
CAS | 490-83-5 |
---|---|
Formula molecolare | C6H6O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 174.11 |
InChI Key | SBJKKFFYIZUCET-UHFFFAOYNA-N |
IUPAC Name | 5-(1,2-dihydroxyethyl)oxolane-2,3,4-trione |
SMILES | OCC(O)C1OC(=O)C(=O)C1=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15619526
|
Thermo Scientific Acros
250932500 |
250 mg |
50.37€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15720849
|
Thermo Scientific Acros
250930010 |
1 g |
130.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15730849
|
Thermo Scientific Acros
250930050 |
5 g |
489.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
490-83-5 | |
174.11 | |
5-(1,2-dihydroxyethyl)oxolane-2,3,4-trione |
C6H6O6 | |
SBJKKFFYIZUCET-UHFFFAOYNA-N | |
OCC(O)C1OC(=O)C(=O)C1=O |
Specifica
L-Dehydroascorbic acid | |
228.0°C | |
C6H6O6 | |
OCC(O)C1OC(=O)C(=O)C1=O | |
174.11 |
490-83-5 | |
95.0 % min. (ELSD) (HPLC) | |
SBJKKFFYIZUCET-UHFFFAOYNA-N | |
5-(1,2-dihydroxyethyl)oxolane-2,3,4-trione | |
174.11 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement Harmful if swallowed.
GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 207-720-6
RUO – Research Use Only