Learn More
Cytiva L-Glutamine
Supplement serum- and protein-free media using this amino acid.
Marca:  Cytiva SH30034.01
12.21 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10453332
  • 19.30€ / 100mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Format: Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Store frozen
29.2 mg/mL
0.1 μm Sterile-filtered
L-Glutamine, 200mM Solution (29.2mg/mL-Glutamine in 0.85% NaCl), 100mL
Liquid
100 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.