Learn More
L-Glutathione, reduced, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11469146
L-Glutathione, reduced, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11469146
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11469146
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18014.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
L-Glutathione is used in the treatment of lung diseases for patients who are HIV positive. It protects the cancerous cells by conferring resistance to chemotherapeutic drugs. It is involved in many aspects of metabolism including transport of g-glutanyl amino acids and reductive cleavage of disulfide bonds. As an antioxidant, it prevents damage to important cellular components that arise due to reactive oxygen species like free radicals and peroxide. It is also used to decrease the concentrations of inflammatory cytokines (IL-6, IL-18) as well as involved in increasing the level of serum Ca2+ ions. It is also used in white wine production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water, dimethyl formamide, ethanol, phosphate buffered saline, diluted alcohol, liquid ammonia and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-18-8
Formula molecolare C10H17N3O6S
Molecular Weight (g/mol) 307.321
Numero MDL MFCD00065939
InChI Key RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Sinonimo glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutathione
Nota nome Reduced
Punto di fusione ∽193°C (decomposition)
Intervallo percentuale saggio 0.97
Quantità 5 g
Beilstein 1729812
Indice di Merck 14,4475
Informazioni di solubilità Soluble in water,dimethyl formamide,ethanol,phosphate buffered saline,diluted alcohol,liquid ammonia and dimethyl sulfoxide.
Peso formulazione 307.33
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10251106 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberA18014.06,A18014.22,A18014.14
Numero di lotto10247583 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/08/2023 Catalog NumberA18014.06,A18014.22,A18014.14
Numero di lotto10242921 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/08/2022 Catalog NumberA18014.06,A18014.22,A18014.14
Numero di lotto10214658 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18014.06,A18014.22,A18014.14
Numero di lotto10234915 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18014.06,A18014.22,A18014.14
Titolo del prodotto
L-Glutathione, reduced, 97%, Thermo Scientific Chemicals >