Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidine, 98% Codice prodotto.: 10104280
Thermo Scientific Chemicals L-Histidine, 98%
Codice prodotto. 10104280
100 g, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Codice prodotto. 10104280
Marca: Thermo Scientific Chemicals 166151000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-00-1
Formula molecolare C6H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 155.16
Numero MDL MFCD00064315
InChI Key HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Histidine
Punto di fusione 282.0°C
Ammonio 200ppm max.
pH 7.0 to 8.5 (2% aq. soln.)
Colore White or Yellow
Cloruro 200ppm max.
Cloro (Cl) 200ppm max.
Aminoacidi estranei 0.5% max. (TLC)
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98%
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Plastic Bottle
Beilstein 25, 513
Rotazione specifica + 12.40
Solfato 200ppm max.
Indice di Merck 15, 4758
Trasmittanza 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 41.6g/L (25 c). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents
Condizione di rotazione specifica +12.40° (20°C c=11,6N HCl)
Quantità 100 g
Peso formulazione 155.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Lumpy Powder or Melt
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0438154 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/06/2024 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Numero di lottoA0460517 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/04/2024 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Numero di lottoA0450782 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Numero di lottoA0451776 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Numero di lottoA0397178 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Identificativo prodotto
  • L-Histidine
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals L-Histidine, 98% >