Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Threonine, 98% Codice prodotto.: 10665762
Thermo Scientific Chemicals L-Threonine, 98%
Codice prodotto. 10665762
25 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Codice prodotto. 10665762
Marca: Thermo Scientific Chemicals 138930250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72-19-5
Formula molecolare C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Numero MDL MFCD00064270
InChI Key AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Threonine
Punto di fusione 255.0°C
Colore Yellow
Cloruro 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Perdita all'essiccatura 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica − 28.30
Solfato 300ppm max.
Indice di Merck 15, 9534
Cenere solfata 0.1 % max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
IUPAC Name (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
Condizione di rotazione specifica −28.30 (20.00°C c=6,H2O)
Quantità 25 g
Peso formulazione 119.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals L-Threonine, 98% >