Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine, 99% Codice prodotto.: 11419053
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine, 99%
Codice prodotto. 11419053
50 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Codice prodotto. 11419053
Marca: Thermo Scientific Chemicals A11141.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
L-Tyrosine is used in pharmaceuticals, dietary supplements and food additives. It is a precursor to alkaloids such as morphine, neurotransmitters, epinephrine, p-coumaric acid, thyroxine, pigment melanin and catcholamines. It plays a vital role in photosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-Tyrosine is used in pharmaceuticals, dietary supplements and food additives. It is a precursor to alkaloids such as morphine, neurotransmitters, epinephrine, p-coumaric acid, thyroxine, pigment melanin and catcholamines. It plays a vital role in photosynthesis.
Solubility
Soluble in hydrochloric acid. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-18-4
Formula molecolare C9H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 181.19
Numero MDL MFCD00002606
InChI Key OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Sinonimo l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Tyrosine
Punto di fusione >300°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 392441
Indice di Merck 14,9839
Informazioni di solubilità Soluble in hydrochloric acid. Slightly soluble in water.
Densità 1.46 g/mL
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Quantità 50 g
Peso formulazione 181.19
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Tyrosine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L-Tyrosine
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine, 99% >