Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Valine 99% Codice prodotto.: 10473595
Thermo Scientific Chemicals L-Valine 99%
Codice prodotto. 10473595
25 g, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Codice prodotto. 10473595
Marca: Thermo Scientific Chemicals 140810250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72-18-4
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00064220
InChI Key KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Valine
Punto di fusione 315.0°C
Nota nome 99%
Ammonio 200ppm max.
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Aminoacidi estranei 0.5% max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 427
Rotazione specifica + 28.00
Fieser 13,226
Solfato 300ppm max.
Indice di Merck 15, 10095
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol, ether and, acetone, soluble in mineral acids, insoluble in chloroform, diethylether
Densità 1.2300g/mL
Condizione di rotazione specifica +28.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Quantità 25 g
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 99%
Gravità specifica 1.23
Forma fisica Powder
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals L-Valine 99% >