Learn More
Bochem™ Lab-Jack
Bochem™ Lab-Jack with improved scissor technology and reduced tolerances.
1340.00€ - 1650.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 90 to 470 mm |
Dimensioni filo | M12 x 1.75 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) base | Larghezza (sistema metrico) base | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) base | Larghezza (sistema metrico) base | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10431341
|
Bochem™
11180 |
300 mm | 300 mm |
1340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10711012
|
Bochem™
11190 |
900 mm | 900 mm |
1650.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Improved scissor technology with reduced tolerances
- Ergonomic knob, rounded and user friendly
- Scissor-construction made of 18/10-stainless steel
- All models are manufactured according to DIN 12897
- With the bigger models, the use of a ratchet is recommended, which connects with a special adjusting wheel
- The ratchet is included
- Maximum dynamic operating load: 15kg
- Maximum static operating load 60kg
Specifica
Stainless Steel (18/10) | |
90 to 470 mm | |
M12 x 1.75 |
Titolo del prodotto
Bochem™ Lab-Jack