Learn More
Epredia™ Lab Vision™ EDTA Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X)
Codice prodotto. p-4532329 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 12668286
Marca: Epredia™ AP9004500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Improve the reactivity of many antibodies in formalin-fixed tissues with Epredia™ Lab Vision™ EDTA Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X).
  • 10mM EDTA buffer, pH 8.0
  • Dilute 10-fold with distilled water before use
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives. For periods longer than 3 months, store at 2-8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Room temperature
Diluizione 10X
Product Type EDTA
Quantità 500mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry
pH 8