missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kappa Light Chain Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Kappa Light Chain Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.

Marca:  Epredia MS-143-P0

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 12619806

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Antibody to the κ light chain of immunoglobulin is reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.

Host Species: Mouse

Clone: L1C1

Isotype: IgG1/k

Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: B-lymphoma cells

Molecular Weight: 25kDa

Positive Control: Tonsil

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica

Specifica

Kappa Light Chain Ab-1
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
100 μL
Hematopoietic
Human
IgG2a κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
L1C1
Unconjugated
B lymphoma cells
IVD
Primary
Concentrated
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato