Learn More
Kappa Light Chain Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Kappa Light Chain Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
160.14€ - 484.00€
Specifica
Antigene | Kappa Light Chain Ab-1 |
---|---|
Clone | L1C1 |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Specie ospite | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Coniugato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Coniugato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12689796
|
Epredia
MS-143-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL | N/A | ||||
12699796
|
Epredia
MS-143-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
484.00€
500µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12619806
|
Epredia
MS-143-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL | N/A | ||||
12629806
|
Epredia
MS-143-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL | N/A | ||||
12639806
|
Epredia
MS-143-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL | N/A | ||||
12385743
|
Epredia
MS-143-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
308.00€
500µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12609806
|
Epredia
MS-143-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
450.00€
1mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12669806
|
Epredia
MS-143-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
261.00€
7mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Antibody to the κ light chain of immunoglobulin is reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.Host Species: Mouse
Clone: L1C1
Isotype: IgG1/k
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: B-lymphoma cells
Molecular Weight: 25kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Kappa Light Chain Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Mouse | |
Hematopoietic | |
B lymphoma cells | |
Primary |
L1C1 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Human | |
IgG2a κ |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.