Learn More
Labconco™ 4 Ft. Protector™ Premier™ Laboratory Hood
Labconco Protector™ Premier™ Laboratory Hood is suitable for general chemistry applications.
9205.00€ - 10275.00€
Specifica
Rivestimento | Powder |
---|---|
Tipo di illuminazione | LED |
Materiale | Powder-coated Steel |
Certificazione/Conformità | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL |
Profondità (sistema imperiale) | 31.7 in. |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Altezza (sistema metrico) | Include | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Altezza (sistema metrico) | Include | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17647915
|
Labconco™
100400021 |
450 cfm | 149.9 cm | 2 services, No blower | 208/230 V |
10135.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15926150
|
Labconco™
100400002 |
450 cfm | 149.9 cm | 2 services and duplex, No blower | 100/115 V |
10275.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17691027
|
Labconco™
100400020 |
450 cfm | 149.9 cm | No services, No blower | 208/230 V |
9205.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Incorporate a sleek interior with a molded one-piece fiberglass liner.
- Specially formulated, fiberglass-reinforced polyester offers corrosion, fire resistance and easy clean up
- Incorporate many containment-enhancing features including Clean-Sweep™ technology and Eco-Foil™ air foil
- Testing confirms the Protector Premier Hood meets the SEFA-1 standard of a low velocity, high performance hood and may be operated as low as 60fpm
- Cord-Keeper™ Slots on left and right side of air foil
- Corrosion-resistant glacier white powder-coated steel exterior
- Tempered safety glass vertical-rising sash with powder-coated sash handle
- Removable front and side panels, and front service access panels
- Offered for use with a remotely located blower or with a built-in blower
- High 95.3cm (7.5 in.) sightline from the work surface to header panel
- LED lighting
- Molded fiberglass 12.81 in. ID exhaust connection
Specifica
Powder | |
Powder-coated Steel | |
31.7 in. | |
Fiberglass | |
121.9 cm |
LED | |
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL | |
80.5 cm | |
48 in. |