Learn More
Labconco™ Freeze-Drying Ampule Accessories
Freeze drying ampule accessories allow ampules to be used with Labconco FreeZone Freeze Dryers.
Marca:  Labconco™ 7576210
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19980kg
Codice prodotto. 11814750
  • 48.50€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Freeze drying ampule accessories allow ampules to be used with Labconco FreeZone Freeze Dryers.
Large rubber split stoppers fit 5, 10, 20, 30, 50, 100 and 125 ml Labconco Serum Bottles (bottles with 20mm corkage). Package of 100.
Specifica
Specifica
Stopper
Rubber
Freeze drying system
2 cm