Learn More
Labconco™ Freeze-Drying Ampule Accessories
Freeze drying ampule accessories allow ampules to be used with Labconco FreeZone Freeze Dryers.
48.50€ - 1300.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11814750
|
Labconco™
7576210 |
Stopper |
48.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15123075
|
Labconco™
7578500 |
Sealing Torch |
1300.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10248014
|
Labconco™
7593401 |
Ampule Adapter |
140.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Freeze drying ampule accessories allow ampules to be used with Labconco FreeZone Freeze Dryers.
Oxygen/Natural Gas Sealing Torch is specifically designed for flame sealing freeze dry ampules. Seals all types of heat-resistant glass. Connects to natural gas, butane or propane and oxygen with 1/4 in. ID hose connectors.Specifica
Freeze drying system |