Learn More
Codice del prodotto | Marca | N. di cassetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di cassetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16408090
|
Labconco™
8045000 |
4 |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15156456
|
Labconco™
8032500 |
2 |
995.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Carry glassware, plasticware and small instruments easily with the Labconco Glassware Cart.
- Load capacity: 400 lb. (181kg)
- Durable glacier white, powder-coated 18 gauge welded tubular steel frame with ergonomic, extruded rubber handle grips and ID tag
- Available with two 18L x 32W x 4 in.H (46 x 81 x 10cm) or four 18L x 16W x 4 in.H (46 x 41 x 10cm) removable vinyl-coated wire baskets
- Removable plastic drip pan catches spills
- 4 in. dia. (10cm) casters, two with toe locks
- Lifetime guarantee
Order Info
Shipped fully assembled. Weight: 50 lb. (23kg).
Warranty
Lifetime guarantee.
Titolo del prodotto
Labconco™ Glassware Cart