Learn More
Fisherbrand™ Quaderni da laboratorio
Conserva le informazioni in modo sicuro e ben organizzato con questi quaderni da laboratorio Fisherbrand™. Perfetti per le applicazioni più diverse - annotazione dei dati di ricerca, procedure sperimentali, idee per nuovi design e attività di sviluppo.
Marca:  Fisherbrand™ HEA8610DFL16
102.60 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24163" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15801668
  • 108.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Le pagine di questi quaderni prive di acidi sono numerate e includono spazi per il titolo, il numero del progetto, il numero del quaderno, la data e la firma del testimone
  • I quaderni aperti restano distesi piatti
  • Ogni quaderno comprende i dati dell’utente, le istruzioni, l’indice, la tavola periodica e le tabelle di conversione
  • Il segnalibro a nastro assicura una consultazione rapida
  • Le copertine di tutte le versioni sono impermeabili e resistono e agli agenti chimici
Specifica
Specifica
Cartone / carta
8.5 in.
Red
21.8 x 28.1 cm
21.6 cm
Single-use
taccuino
11 in.
Rosso
27.9 cm
Not Autoclavable
100
Non-sterile
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
Offerte speciali
  • Fisherbrand
    Get up to 60% off select Fisherbrand products
    Codice sconto: 24163
    Scade2025-04-30
    nuova offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/04/2025 and 30/04/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Save Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Quaderni da laboratorio > Ruled: Grid, Pages: 200 Pages, Color: Black