Learn More
Fisherbrand™ Quaderni da laboratorio
Conserva le informazioni in modo sicuro e ben organizzato con questi quaderni da laboratorio Fisherbrand™. Perfetti per le applicazioni più diverse - annotazione dei dati di ricerca, procedure sperimentali, idee per nuovi design e attività di sviluppo.
Marca: Fisherbrand™ HEA8610CFG16
102.07 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24163" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Archival-quality acid-free pages are numbered and include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature.
- Lies flat when opened.
- User data, notebook instructions, table of contents, periodic table and conversion tables are included in every book.
- Bookmark ribbon holds your place for quick reference.
- Covers for all versions are waterproof and chemical-resistant.
- Lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing.
- All notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
- Marker ribbon.
- 8-1/2 x 11 in. (218 x 281 mm)
Specifica
Cartone / carta | |
8.5 in. | |
Green | |
21.8 x 28.1 cm | |
21.6 cm | |
taccuino |
griglia | |
11 in. | |
Green | |
27.9 cm | |
100 |