Learn More
Labplas Sani-Sponge Sampling Bags, Regular tabs: With Clear Body, Tear-Off Protection Strip
Designed to collect samples to detect the presence of microbiological contaminations
Marca:  Labplas KSS-67110-DE
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.58500kg
Codice prodotto. 17976469
  • 246.71€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 30-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Detects Listeria, Salmonella and E. coli
  • Contaminant-free
  • Virgin polyethylene
  • Large bag mouth opening
  • Easy to use pull tabs
  • Sponge for swabbing
  • Dehydrated sponge
Specifica
Specifica
DE Neutralizing buffer
450 mL
Polyethylene