Learn More
Labplas Sani-Sponge Sampling Bags, Regular tabs: With Clear Body, Tear-Off Protection Strip
Designed to collect samples to detect the presence of microbiological contaminations
246.71€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17976469
|
Labplas
KSS-67110-DE |
DE Neutralizing buffer |
246.71€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Detects Listeria, Salmonella and E. coli
- Contaminant-free
- Virgin polyethylene
- Large bag mouth opening
- Easy to use pull tabs
- Sponge for swabbing
- Dehydrated sponge
Specifica
450 mL | |
Polyethylene |