Learn More
Lacidipine, MedChemExpress
MedChemExpress Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Marca: Medchem Express HY-B0347
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.Specifica
Lacidipine | |
Off-White | |
C26H33NO6 | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.76 mM) | |
455.54 | |
99.98% | |
Solid |
103890-78-4 | |
Research | |
200 mg | |
O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC)=O)C1C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)OCC | |
455.54 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only