Learn More
Lacidipine, MedChemExpress
MedChemExpress Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
72.90€ - 423.90€
Specifica
Materiale o nome chimico | Lacidipine |
---|---|
CAS | 103890-78-4 |
Colore | Off-White |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C26H33NO6 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16498448
|
Medchem Express
HY-B0347 |
10 mg |
72.90€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16498246
|
Medchem Express
HY-B0347 |
100 mg |
278.10€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16491406
|
Medchem Express
HY-B0347 |
200 mg |
423.90€
200mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16434337
|
Medchem Express
HY-B0347 |
50 mg |
175.50€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.Specifica
Lacidipine | |
Off-White | |
C26H33NO6 | |
O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC)=O)C1C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)OCC | |
455.54 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
103890-78-4 | |
Research | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.76 mM) | |
455.54 | |
99.98% | |
Solid |
Sicurezza e movimentazione
H302
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.