Learn More
Oxoid UK Lactic Acid 10%
A solution for addition to culture media, primarily to lower the pH
Marca: Oxoid UK SR0021H
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
A solution for addition to culture media, primarily to lower the pH
Specifica
2°C to 8°C | |
Box | |
Media Supplement | |
10 x 1 mL |
UK | |
Additive | |
Lowers pH of Culture Media | |
10 x 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- LACTIC ACID 10%
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Lactic Acid 90%