Learn More
Oxoid UK Lactic Acid 10%
A solution for addition to culture media, primarily to lower the pH
51.75€ - 54.45€
Specifica
Content And Storage | 2°C to 8°C |
---|---|
Country of Origin | UK |
Formato | Box |
Tipo di media | Additive |
Product Type | Media Supplement |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10076732
|
Oxoid UK
SR0021H |
10 x 1 mL | N/A | ||||||
10517153
|
Oxoid UK
SR0021K |
10 x 5 mL |
51.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
A solution for addition to culture media, primarily to lower the pH
Specifica
2°C to 8°C | |
Box | |
Media Supplement |
UK | |
Additive | |
Lowers pH of Culture Media |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 months
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- LACTIC ACID 10%
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Lactic Acid 90%