Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1 Explosive Subtances Transport Signs
Marca: Brady™ 223551
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Gloss | |
1 Ea. | |
297 mm | |
297.00 mm | |
Diamond | |
Black on Orange |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
1 |