Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1 Explosive Subtances Transport Signs
11.48€ - 335.00€
Specifica
Finitura | Gloss |
---|---|
Materiale | Laminated Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Spessore | 0.099 mm |
Temperature Range (Metric) | -40 °C-110 °C |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11730234
|
Brady™
223589 |
100 mm | 100.00 mm |
335.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11700204
|
Brady™
223551 |
297 mm | 297.00 mm | N/A | |||||
Specifica
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
-40 °C-110 °C | |
1 |
Laminated Polyester | |
0.099 mm | |
Diamond | |
Black on Orange |