Learn More
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Etichette di avvertenza GHS per la sicurezza sul lavoro e la massima produttività. La segnaletica con simboli GHS in poliestere laminato Brady™ è disponibile in diversi formati, con e senza testo. Le immagini standardizzate riducono il rischio di incomprensioni.
Marca: Brady™ 811722
13.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Self-adhesive
- Laminated polyester with gloss finish
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC | |
Polyester | |
Card Mounted | |
Laminated Polyester | |
70 mm | |
70 mm | |
Diamond | |
GHS Symbol Sign |
PIC 1809-70*70-B7541-CRD | |
6/Pk. | |
Permanent Acrylic, Pressure-sensitive | |
Pipe markers and safety signs | |
0.024 mm | |
-40°C to 110°C | |
Acute Toxicity |