Learn More
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Etichette di avvertenza GHS per la sicurezza sul lavoro e la massima produttività. La segnaletica con simboli GHS in poliestere laminato Brady™ è disponibile in diversi formati, con e senza testo. Le immagini standardizzate riducono il rischio di incomprensioni.
dietro preventivo - 402.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, conforme RoHS in base alla direttiva UE 2002/95/CE
Materiale Poliestere laminato
Descrizione Material: Poliestere laminato
Forma A rombo
Product Type Segnale con simboli GHS
Visualizza altre specifiche
Prodotti 72
Codice del prodotto Marca Testo visualizzato Larghezza (sistema metrico) Stile Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Testo visualizzato Larghezza (sistema metrico) Stile Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15414871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
811720
Tossicità acuta 40 mm Card Mounted 20/Pk.
dietro preventivo
pezzi 20
Edge
Aggiungi al carrello
15404871
Vedere i documenti
Brady™
811718
Acute Toxicity 100 mm Card Mounted 20/Pk.
dietro preventivo
pezzi 4
Aggiungi al carrello
11598904
Vedere i documenti
Brady™
811719
Tossicità acuta 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15604227
Vedere i documenti
Brady™
811719
Tossicità acuta 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
dietro preventivo
pezzi 250
Aggiungi al carrello
11753889
Vedere i documenti
Brady™
811721
Tossicità acuta 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15614227
Vedere i documenti
Brady™
811721
Tossicità acuta 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250
153.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15434871
Vedere i documenti
Brady™
811722
Acute Toxicity 70 mm Card Mounted 6/Pk.
dietro preventivo
pezzi 6
Aggiungi al carrello
15454851
Vedere i documenti
Brady™
811693
Gas compresso 100 mm Card Mounted Confezione da 20
16.75€
pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11548884
Vedere i documenti
Brady™
811694
Gas compresso 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15604217
Vedere i documenti
Brady™
811694
Gas compresso 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
402.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15464851
Vedere i documenti
Brady™
811695
Compressed Gas 40 mm Card Mounted 100/Pk.
9.60€
pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15368751
Vedere i documenti
Brady™
814035
Gas compresso 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15644237
Vedere i documenti
Brady™
814035
Gas compresso 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
153.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15474851
Vedere i documenti
Brady™
811697
Compressed Gas 70 mm Card Mounted 6/Pk.
14.70€
pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11763879
Vedere i documenti
Brady™
811696
Gas compresso 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15614217
Vedere i documenti
Brady™
811696
Gas compresso 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250
153.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15474861
Vedere i documenti
Brady™
811713
Corrosive 100 mm Card Mounted 20/Pk.
dietro preventivo
pezzi 4
Aggiungi al carrello
11548904
Vedere i documenti
Brady™
811714
Corrosivo 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15684217
Vedere i documenti
Brady™
811714
Corrosivo 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
402.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15484861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
811715
Corrosivo 40 mm Card Mounted 20/Pk.
dietro preventivo
pezzi 20
Edge
Aggiungi al carrello
15694217
Vedere i documenti
Brady™
811716
Corrosivo 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250
dietro preventivo
pezzi 250
Aggiungi al carrello
11743889
Vedere i documenti
Brady™
811716
Corrosivo 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15318761
Vedere i documenti
Brady™
814039
Corrosivo 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15684237
Vedere i documenti
Brady™
814039
Corrosivo 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
dietro preventivo
pezzi 250
Aggiungi al carrello
15328751
Vedere i documenti
Brady™
814032
Esplosivo 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15614237
Vedere i documenti
Brady™
814032
Esplosivo 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
153.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15494861
Vedere i documenti
Brady™
811717
Corrosive 70 mm Card Mounted 6/Pk.
dietro preventivo
pezzi 6
Aggiungi al carrello
15338751
Vedere i documenti
Brady™
814033
Infiammabile 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15624237
Vedere i documenti
Brady™
814033
Infiammabile 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15414861
Vedere i documenti
Brady™
811703
Hazardous to Aquatic Environment 100 mm Card Mounted 20/Pk.
16.75€
pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11548894
Vedere i documenti
Brady™
811704
Pericoloso per l'ambiente acquatico 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15644217
Vedere i documenti
Brady™
811704
Pericoloso per l'ambiente acquatico 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
402.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15424861
Vedere i documenti
Brady™
811705
Pericoloso per l'ambiente acquatico 40 mm Card Mounted 20/Pk.
dietro preventivo
pezzi 20
Edge
Aggiungi al carrello
11723889
Vedere i documenti
Brady™
811706
Pericoloso per l'ambiente acquatico 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15654217
Vedere i documenti
Brady™
811706
Pericoloso per l'ambiente acquatico 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250
dietro preventivo
pezzi 250
Aggiungi al carrello
15398751
Vedere i documenti
Brady™
814037
Pericoloso per l'ambiente acquatico 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15664237
Vedere i documenti
Brady™
814037
Pericoloso per l'ambiente acquatico 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
dietro preventivo
pezzi 250
Aggiungi al carrello
15434861
Vedere i documenti
Brady™
811707
Hazardous to Aquatic Environment 70 mm Card Mounted 6/Pk.
dietro preventivo
pezzi 6
Aggiungi al carrello
15484851
Vedere i documenti
Brady™
811698
Health Hazard 100 mm Card Mounted 20/Pk.
16.75€
pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11598884
Vedere i documenti
Brady™
811699
Pericoloso per la salute 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15624217
Vedere i documenti
Brady™
811699
Pericoloso per la salute 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
402.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15494851
Vedere i documenti
Brady™
811700
Pericoloso per la salute 40 mm Card Mounted 20/Pk.
dietro preventivo
pezzi 20
Edge
Aggiungi al carrello
15378751
Vedere i documenti
Brady™
814036
Pericoloso per la salute 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15654237
Vedere i documenti
Brady™
814036
Pericoloso per la salute 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
153.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11783879
Vedere i documenti
Brady™
811701
Pericoloso per la salute 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15634217
Vedere i documenti
Brady™
811701
Pericoloso per la salute 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250
153.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15404861
Vedere i documenti
Brady™
811702
Health Hazard 70 mm Card Mounted 6/Pk.
dietro preventivo
pezzi 6
Aggiungi al carrello
15424851
Vedere i documenti
Brady™
811688
Oxidizing 100 mm Card Mounted 20/Pk.
16.75€
pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15684207
Vedere i documenti
Brady™
811689
Ossidante 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
dietro preventivo
pezzi 250
Aggiungi al carrello
11598874
Vedere i documenti
Brady™
811689
Ossidante 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11753879
Vedere i documenti
Brady™
811691
Ossidante 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15694207
Vedere i documenti
Brady™
811691
Ossidante 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250
153.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15434851
Vedere i documenti
Brady™
811690
Ossidante 40 mm Card Mounted 20/Pk.
9.60€
pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15444861
Vedere i documenti
Brady™
811708
Respiratory Hazard 100 mm Card Mounted 20/Pk.
16.75€
pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15358751
Vedere i documenti
Brady™
814034
Ossidante 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15634237
Vedere i documenti
Brady™
814034
Ossidante 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
dietro preventivo
pezzi 250
Aggiungi al carrello
15444851
Vedere i documenti
Brady™
811692
Oxidizing 70 mm Card Mounted 6/Pk.
14.70€
pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11598894
Vedere i documenti
Brady™
811709
Pericoloso per inalazione 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15664217
Vedere i documenti
Brady™
811709
Pericoloso per inalazione 100 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
dietro preventivo
pezzi 250
Aggiungi al carrello
15454861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
811710
Pericoloso per inalazione 40 mm Card Mounted 20/Pk.
dietro preventivo
pezzi 20
Edge
Aggiungi al carrello
11733889
Vedere i documenti
Brady™
811711
Pericoloso per inalazione 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15674217
Vedere i documenti
Brady™
811711
Pericoloso per inalazione 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll Confezione da 250
153.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15308761
Vedere i documenti
Brady™
814038
Pericoloso per inalazione 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15674237
Vedere i documenti
Brady™
814038
Pericoloso per inalazione 50 mm Individual Markers on a Roll Confezione da 250
153.00€
pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15464861
Vedere i documenti
Brady™
811712
Respiratory Hazard 70 mm Card Mounted 6/Pk.
dietro preventivo
pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11548874
Vedere i documenti
Brady™
811684
Infiammabile 100 mm Individual Markers on a Roll 1 ciascuno Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15664207
Vedere i documenti
Brady™
811684
Infiammabile 100 mm Individual Markers on a Roll 1 ciascuno
dietro preventivo
pezzi 250
Aggiungi al carrello
11743879
Vedere i documenti
Brady™
811686
Infiammabile 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll 1 ciascuno Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15674207
Vedere i documenti
Brady™
811686
Infiammabile 50 mm Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll 1 ciascuno
dietro preventivo
pezzi 250
Aggiungi al carrello
15404851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
811685
Infiammabile 40 mm Card Mounted 20/Pk.
dietro preventivo
pezzi 20
Edge
Aggiungi al carrello
15464841
Vedere i documenti
Brady™
811680
Explosive 40 mm Card Mounted 20/Pk.
9.60€
pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15414851
Vedere i documenti
Brady™
811687
Flammable 70 mm Card Mounted 6/Pk.
14.70€
pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Autoadesivi
  • Poliestere laminato con finitura lucida
Specifica
Specifica
ISO 7010, conforme RoHS in base alla direttiva UE 2002/95/CE
Material: Poliestere laminato
Segnale con simboli GHS
Poliestere laminato
A rombo
Documenti
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt