Learn More
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Etichette di avvertenza GHS per la sicurezza sul lavoro e la massima produttività. La segnaletica con simboli GHS in poliestere laminato Brady™ è disponibile in diversi formati, con e senza testo. Le immagini standardizzate riducono il rischio di incomprensioni.
Marca:  Brady™ 814037
141.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15664237
  • 149.00€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Autoadesivo
  • Poliestere laminato con finitura lucida
Specifica
Specifica
ISO 7010, conforme RoHS in base alla direttiva UE 2002/95/CE
Poliestere laminato
Individual Markers on a Roll
Material: Poliestere laminato
50 mm
50 mm
Rombo
Segnale con simboli GHS
Gloss
Confezione da 250
Acrilico permanente
Per marcatubi e simboli di sicurezza
0.024 mm
-40°C to 110°C
Pericoloso per l'ambiente acquatico
Rosso e nero su bianco