Learn More
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Etichette di avvertenza GHS per la sicurezza sul lavoro e la massima produttività. La segnaletica con simboli GHS in poliestere laminato Brady™ è disponibile in diversi formati, con e senza testo. Le immagini standardizzate riducono il rischio di incomprensioni.
Marca: Brady™ 811686
141.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Self-adhesive labels with GHS Symbol
- Laminated polyester with gloss finish
- High quality labels that can withstand the toughest environments
- Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
- Extremely weather, abrasion and chemical resistant
- Labels can withstand temperatures of -40 °C to +120 °C
- 50mm x 50mm labels are supplied as a continuous roll, user cuts as required
- 100mm x 100mm labels are individual labels on a roll
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC | |
Gloss | |
1 ciascuno | |
Acrilico permanente | |
Marcatubi e simboli di sicurezza | |
0.024 mm | |
-40°C to 110°C | |
Infiammabile | |
Nero e rosso su bianco |
PIC 1802-50*50-B7541-RLL-C | |
Poliestere laminato | |
Continuous roll with 250 symbols (not labels) per roll | |
Material: Poliestere laminato | |
50 mm | |
50 mm | |
A rombo | |
Simbolo GHS |