Learn More
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Etichette di avvertenza GHS per la sicurezza sul lavoro e la massima produttività. La segnaletica con simboli GHS in poliestere laminato Brady™ è disponibile in diversi formati, con e senza testo. Le immagini standardizzate riducono il rischio di incomprensioni.
Marca: Brady™ 814038
138.08 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Autoadesivo
- Poliestere laminato con finitura lucida
Specifica
ISO 7010, conforme RoHS in base alla direttiva UE 2002/95/CE | |
Gloss | |
Confezione da 250 | |
Acrilico permanente | |
Per marcatubi e simboli di sicurezza | |
0.024 mm | |
-40°C to 110°C | |
Pericoloso per inalazione | |
Rosso e nero su bianco |
PIC 1807-50*50-B7541-RLL-DC | |
Poliestere laminato | |
Individual Markers on a Roll | |
Material: Poliestere laminato | |
50 mm | |
50 mm | |
Rombo | |
Segnale con simboli GHS |