Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Use this walkway
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 821398
Codice prodotto. 15644557
  • 5.05€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
Gloss
2/Pk.
50 mm
0.099 mm
Round
White on Blue
PIC M024-Dia 050-PE-SHEET/2
Polyester
Permanent Acrylic
Indoor and Outdoor
-40°C to 110°C
Global
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Use this walkway > 50 mm dia.